返回
乙醇醛二聚体
别名:
1,4-二噁烷-2,5-二醇, 2,5-二羟基-1,4-二噁烷, 羟基乙醛二聚体
经验公式(希尔记法):
C
4
H
8
O
4
CAS号:
23147-58-2
分子量:
120.10
Products
产品分类
building blocks (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
质量水平
马库什类别
马库什群组
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
G6805
乙醇醛二聚体,
crystalline, mixture of stereoisomers. Melts between 80 and 90 °C depending on stereoisomeric composition