返回
谷胱甘肽还原酶 来源于面包酵母(
酿酒酵母
)
别名:
GR, NAD(P)H:氧化-谷胱甘肽氧化还原酶
CAS号:
9001-48-3
Products
产品分类
peptides (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
基因别名
物质形态
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
G3664
谷胱甘肽还原酶 来源于面包酵母(
酿酒酵母
),
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)