返回
荧光-3-AM
别名:
4-(6-乙酰氧基-甲氧基-2,7-二氯-3-氧代-9-亚黄基)-4′-甲基-2,2′(乙二氧)二苯胺-N,N,N′,N′-四乙酸四(乙酰氧基甲基)酯, FLUO 3/AM
经验公式(希尔记法):
C
51
H
50
Cl
2
N
2
O
23
CAS号:
121714-22-5
分子量:
1129.85
Products
品牌
Sigma-Aldrich (2)
颜色
分子量
物质形态
纯度
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
73881
荧光-3-AM,
≥90% (TLC)
展开
查看定价
343242-M
荧光-3-AM,
Membrane-permeable version of FLUO 3. Unlike all other Ca
2+
indicators, FLUO 3/AM is non-fluorescent until it is hydrolyzed in the cell by cellular esterases. It is insensitive to Mg
2+
.