返回
乙基锂 溶液
线性分子式:
CH
3
CH
2
Li
CAS号:
811-49-4
分子量:
36.00
Products
产品分类
organic bases (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
马库什类别
马库什群组
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
561452
乙基锂 溶液,
0.5 M in benzene: cyclohexane