Merck
乙烯基丁醚 contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
乙烯基丁醚
乙烯基丁醚 contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
别名:
丁基乙烯基醚, 丁氧基乙烯
线性分子式:
CH3(CH2)3OCH=CH2
CAS号:
分子量:
100.16
EC 号:
Products
品牌
沸点(°C)
分子量
熔点(°C)
纯度
马库什类别
马库什群组
单体类型
Showing 1-1 of 1