Bicalutamide Related Compound B
别名:
(RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide 3-fluoro isomer
经验公式(希尔记法):
C18H14F4N2O4S
CAS号:
分子量:
430.37