返回
Axygen
®
Maxymum Recovery
®
微量移液器吸头
别名:
MAXYMum Recovery
®
移液器吸头
Products
产品分类
pipette tips (1)
制造商
颜色
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
AXYT300L
Axygen
®
Maxymum Recovery
®
微量移液器吸头,
for P2/P10, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear