返回
4-甲基伞形酮基β-D-葡萄糖苷
别名:
MUD
经验公式(希尔记法):
C
16
H
18
O
8
CAS号:
18997-57-4
分子量:
338.31
EC 号:
242-736-7
Products
产品分类
substrates (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
M3633
4-甲基伞形酮基β-D-葡萄糖苷,
β-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder