技术规格说明书
产品名称
二羟基富马酸 水合物 98%
货号
d113204
产品品牌
aldrich
CAS号
199926-38-0
分子量
148.07 (anhydrous basis)
Test皿 | 规格 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Off White to Yellow and Faint Beige to Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 97.5 - 102.5 % |
REMARKS ON TITRATION | ON DRIED BASIS |
LOSS ON DRYING | 5 - 20 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |