技术规格说明书
产品名称
5-(4-氰苯基)呋喃-2-羧酸甲酯 96%
货号
648477
产品品牌
aldrich
CAS号
834884-75-2
分子量
227.22
测试 | 规格 |
---|---|
Appearance (Color) | White to Tan |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder, Crystals and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 65.6 - 71.8 % |
Nitrogen | 5.8 - 6.4 % |
Purity (HPLC) | ≥95.5 % |