技术规格说明书
产品名称
1-(2-氟苯基)哌嗪 97%
货号
444804
产品品牌
aldrich
CAS号
1011-15-0
分子量
180.22
Test皿 | 规格 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid or Solid |
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |