Merck
技术规格说明书
产品名称
二(乙硫基)乙酸乙酯 99%
货号
226343
产品品牌
aldrich
CAS号
20461-95-4
分子量
208.34
测试
规格
APPEARANCECOLORLESS LIQUID
IDENTITYCONFORMS TO STRUCTURE BY IR OR HNMR SPECTRA.
GAS LIQUID98.5% (MINIMUM)
 APPROVED JANUARY 29, 2008 RJM