主要文件
V900885
Millipore
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白
Vetec, reagent grade, suitable for microbiology
别名:
酪蛋白胰蛋白胨
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106200
价格与库存信息目前不能提供
生物源
bovine milk
品質等級
等級
reagent grade
產品線
Vetec
儲存期限
Limited shelf life, expiry date on the label
儲存條件
(Tightly closed)
雜質
≥11% total nitrogen (N)
pH值
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
應用
microbiology
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酪蛋白胨在工业微生物学中得到广泛应用,可用作大规模发酵过程中微生物生长的营养源。酪蛋白胨,也称胰蛋白胨或胰酪蛋白胨,是一种水溶性蛋白质水解物,来源于酪蛋白的消化,可用作微生物培养基中的营养源。它提供多种营养素,包括氨基酸、维生素、矿物质和肽,为各种微生物的生长提供支持。它尤其适用于需要复杂营养源的苛养、异养微生物的培养。
應用
肉蛋白胨常用作许多微生物培养基的成分,用于各种药物、环境、食品和饮料样品中细菌、酵母和霉菌的生长和鉴定。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xiaohua Dong et al.
Cell reports, 30(8), 2614-2626 (2020-02-27)
Synapses are fundamental to the normal function of the nervous system. Glia play a pivotal role in regulating synaptic formation. However, how presynaptic neurons assemble synaptic structure in response to the glial signals remains largely unexplored. To address this question