Merck
TA9H98DB1F4A
Targetmol Chemicals Inc.
Nicotredole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
265.31
Iupac Name
N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]nicotinamide
Inchi Code
1S/C16H15N3O/c20-16(13-4-3-8-17-10-13)18-9-7-12-11-19-15-6-2-1-5-14(12)15/h1-6,8,10-11,19H,7,9H2,(H,18,20)
InChI 密鑰
ZDAZUJBASMCUAK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-80/-20
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/nicotredole
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/nicotredole
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)