Merck
SY3H996B9390
Synthonix Corporation
5-iodopyridine-2,3-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.03
MDL號碼:
Iupac Name
5-iodo-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI 密鑰
AFRXFIAZWJFIBL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78428.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78428.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)