Merck
SY3H996B9371
Synthonix Corporation
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.23
MDL號碼:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-ol
Inchi Code
1S/C11H14O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7,11-12H,2,4,6,8H2
InChI 密鑰
ZBNIQZCMPPVSKL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78375.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78375.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)