Merck
SY3H990F91C4
Synthonix Corporation
5-tert-butyl-3-isothiazolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
156.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
5-(tert-butyl)isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI key
WWZIRENXMOAEIP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
PALE-YELLOW SOLID
Product Link
https://synthonix.com/11822.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11822.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)