跳转至内容
Merck

SY3H98B97915

Synthonix Corporation

Ethyl (E)-3-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylate

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
222.24
MDL號碼:

Iupac Name

ethyl (E)-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylate

Inchi Code

1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(15-2)8-11(9)13/h4-8,13H,3H2,1-2H3/b7-5+

InChI 密鑰

XFXBVFUUEWWMFT-FNORWQNLSA-N

儲存溫度

Refrigerator

Purity

97%

Country of Origin

US

Shipping Temperature

Room Temperature

Physical Form

Solid

Product Link

https://synthonix.com/74252.html

象形圖

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://synthonix.com/74252.html


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持