跳转至内容
Merck

SY3H98B978FE

Synthonix Corporation

4-Ethoxy-2-phenylimidazole

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
188.23
MDL號碼:

Iupac Name

4-ethoxy-2-phenyl-1H-imidazole

Inchi Code

1S/C11H12N2O/c1-2-14-10-8-12-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)

InChI 密鑰

FDDUJRWOUXKCDN-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

Refrigerator

Purity

95%

Country of Origin

US

Shipping Temperature

Room Temperature

Physical Form

Solid

Product Link

https://synthonix.com/74031.html

象形圖

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://synthonix.com/74031.html


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持