Merck
SY3H95E5DDAC
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-hydroxy-1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
271.36
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-8-6-14(7-9-15)5-4-11(16)10-18-14/h11,16H,4-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
IQRKXFQWCBMGNX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59726.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59726.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)