Merck
SY3H5815F7F9
Synthonix Corporation
Ethyl 3,4-difluorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NKIWNSXGZXESSM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/19856.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19856.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)