Merck
SY3H3D67A52C
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
155.63
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2-chloro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI 密鑰
WPPROWZRWXCTSA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46753.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46753.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)