Merck
SY3H3D677ADB
Synthonix Corporation
1,4-Bis(2-chloroethyl)piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
211.13
MDL號碼:
Iupac Name
1,4-bis(2-chloroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16Cl2N2/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h1-8H2
InChI 密鑰
JPFYIYQIGQYIMC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47147.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47147.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)