Merck
SY3H3249F6F7
Synthonix Corporation
8-Fluoro-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
8-fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8FNO2/c1-6-5-8(11(14)15)7-3-2-4-9(12)10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI key
FJAJACPHCDNIBI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38361.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38361.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)