Merck
SY3H3099510E
Synthonix Corporation
(2-cyclopropylphenyl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2-cyclopropylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7,11H2
InChI key
XSUSWKYDSROWDL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17017.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/17017.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)