Merck
SY3H309950E9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
173.01
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
OJPQVYZLQGRFSO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/32286.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32286.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)