Merck
SY3432447762
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
253.69
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-4-17-11(16)7-5-13-10-8(9(7)12)6(2)14-15(10)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QJXXEUYFFZWYCX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12571.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12571.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)