等級
anhydrous
產品線
uniLAB™
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825200EM)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门