Merck
PHL89579
补骨脂酚
phyproof® Reference Substance
别名:
(S)-补骨脂酚, 4-[(1E,3S)-3-乙烯基-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-1-基]苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24O
CAS号:
分子量:
256.38
Beilstein:
3611720
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
技術
HPLC: suitable
應用
food and beverages
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
InChI 密鑰
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)