主要文件
G001085
HPLC Analysis of Angiotensins on Discovery® C18
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: (A) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0; (B) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0: CH3CN (50:50, A:B)
gradient: 30-60% B in 15 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
适用性
application for HPLC
应用
clinical
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)