技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI 密鑰
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C