描述
phase filter (Formyl)
產品線
TOYOPEARL®
形狀
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
包裝
bottle of 1 L
製造商/商標名
Tosoh 17396
標籤範圍
40-70 μeq/mL ligand density
參數
pressure (max. 3 bar)
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
基質活性組
aldehyde phase
粒徑
65 μm
孔徑
1000 Å
pH值
6-9
分離技術
affinity