主要文件
808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161501
描述
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
产品线
TOYOPEARL®
表单
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
包装
bottle of 25 mL
制造商/商品名称
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
标记范围
40-70 μeq/mL ligand density
参数
≤3 bar pressure
技术
LPLC: suitable
基质
hydroxylated methacrylic polymer
基质活性基团
aldehyde phase
粒径
65 μm
孔径
1000 Å
pH值(酸碱度)
6-9
分离技术
affinity
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
外形
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
102.2 °F
闪点(°C)
39 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)