Merck
59251-U
Supelco
SUPELCOGEL 8H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
别名:
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL 8H, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L17
產品線
SUPELCOGEL
特點
endcapped: no
製造商/商標名
SUPELCOGEL
包裝
1 ea of
參數
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒徑
9 μm
分離技術
ion exclusion
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
法律資訊
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)