Merck
51283-U
MicroTee
for use with 1/32" O.D. tubing, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
描述
includes 3, microferrules for 1/32" tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
包裝
pkg of 1 ea
相容性
for use with 1/32" O.D. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用 MicroFingertight II 接头连接 3 根毛细管。包含 3 个用于外径为 0.025 英寸管的微型密封圈,3 个凹形螺母。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)