507415
1 of 10
Supelco
27214-U
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
29047-U
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
29130-U
具有熔融玻璃内衬管的钳口样品瓶
29049-U
24886-U
隔垫型隔膜
27136
预组装螺纹口样品瓶,带酚醛树脂顶部开口瓶盖
CLS139545LTC
Plug seal cap for Corning® media storage bottles
SU860145
瓶塞
SYNGL25
Synthware™ Nylon cap with PTFE faced silicone liner
CLS995025
Pyrex®一次性锥形玻璃离心管
red polypropylene captan PTFE/silicone septum
closure type polypropylene hole cap
pkg of 100 ea
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。