Key Documents
21568-U
Supelco
Supelite DAX-8
jar of 5000 g
别名:
XAD-8
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
形狀
solid
包裝
jar of 5000 g
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
表面積
140 m2/g
基質
acrylic ester
基質活性組
polymer
粒徑
40-60 mesh
孔徑
~0.79 mL/g pore volume
225 Å mean pore size
密度
1.09 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.23 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelite DAX-8是一种非官能化树脂,含有强烈的疏水性有机物质,可与腐殖酸和富里酸一起使用。它也称为聚甲基丙烯酸甲酯树脂。
應用
Supelite DAX-8 作为吸收剂,用在:
  • HPLC-SEC 分馏系统
  • 柱色谱法
  • 提取步骤,以及使用 Cary Eclipse 荧光分光光度计对这些提取物进行分析
具有中等极性的吸附树脂,用于吸附分子量高达 150,000 的化合物。最常用于吸附黄腐酸和腐殖酸、处理纸浆研磨废水以及去除样品中的醇类、表面活性剂和色素。
準備報告
DAX-8是一种盐吸收树脂,在使用前需要进行一些准备操作。在下面的实验方案中,您可以使用甲醇代替乙醇。
  • 首先,用2-3个床体积(BV)的蒸馏水冲洗吸附性树脂。
  • 在2 BV的95%乙醇中浸泡过夜。
  • 浸泡后,将树脂加入色谱柱,并用另外2 BV的95%乙醇进行冲洗。
  • 先用2 BV蒸馏水冲洗以将乙醇进行置换,然后用1 BV 4%(w/v)氢氧化钠、2 BV蒸馏水、1 BV 4%(v/v)盐酸进行冲洗,最后用蒸馏水冲洗直至洗脱液的pH变为中性。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The fouling of microfiltration membranes by NOM after coagulation treatment
Carroll, T., et al.
Water Research, 34, 2861-2868 (2000)
Hua Zhang et al.
The Science of the total environment, 407(2), 879-886 (2008-11-15)
Dissolved organic matter (DOM) in leachate samples collected at Laogang Sanitary Landfill in Shanghai, China were fractionated using size exclusion chromatography and were characterized using estrogen receptor-alpha competitor screening assay as toxicity activity index. The estrogen activity of leachate was
Sorption of aquatic humic matter by DAX-8 and XAD-8 resins: comparative study using pyrolysis gas chromatography
Peuravuori, Juhani, Tero Lehtonen, and Kalevi Pihlaja.
Analytica Chimica Acta, 471, 219-226 (2002)