Merck
V1889
Sigma-Aldrich
VER-3323 hemifumarate salt
>98% (HPLC), solid
别名:
(S)-1-(6-Bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)-2-propylamine hemifumarate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N2Br · 0.5C4H4O4
分子量:
313.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
H2O: soluble 9 mg/mL
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C[C@H](N)CN1CCc2ccc(Br)cc12.C[C@H](N)CN3CCc4ccc(Br)cc34
基因資訊
生化/生理作用
5-HT2C/ 5-HT2B serotonin receptor agonist.
注意
Protect from light.
法律資訊
Manufactured and sold under exclusive license with Vernalis Group plc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3