推荐产品
药品控制
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
SMILES字符串
[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@]1(C5=CC=C2OC)c34
InChI
1S/C19H21NO3/c1-20-9-8-19-12-5-7-15(22-3)18(19)23-17-14(21-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+/m1/s1
InChI key
FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
替代产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges