Merck
SML1482
Sigma-Aldrich
Ogerin
≥98% (HPLC)
别名:
2-[4-氨基-6-[(苯甲基)氨基] -1,3,5-三嗪-2-基]-苯甲醇, [2-[4-氨基-6-(苄氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]苯基]甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17N5O
分子量:
307.35
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCC1=C(C2=NC(NCC3=CC=CC=C3)=NC(N)=N2)C=CC=C1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-9-5-4-8-13(14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
InChI 密鑰
MDGIEDNDSFMSLP-UHFFFAOYSA-N
應用
Ogerin已被用于G蛋白偶联受体(GPCR)的脱孤和磷脂酰肌醇水解试验。
生化/生理作用
Ogerin是GPR68这种orphan GPCR 的一种选择性正变构调节因子,也被称为卵巢癌G蛋白偶联受体1(OGR1)。GPR68是一种可感知细胞外H(+)的质子或pH敏感型GPCR。Ogerin有效地增强了质子介导的GPR68-Gs信号转导。Ogerin在GPR68基因敲除小鼠中并无活性,但被发现可抑制野生型小鼠在恐惧条件下的回忆,显示出了GPR68对学习和记忆出乎意料的作用。
推薦產品
Ogerin阴性对照,一种ogerin的结构相似类似物,可由Sigma提供。如需了解更多并购买ogerin阴性对照,请点击此处
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Discovery of new GPCR ligands to illuminate new biology
Roth B L, et al.
Nature chemical biology, 13(11), 1143-1143 (2017)
Xi-Ping Huang et al.
Nature, 527(7579), 477-483 (2015-11-10)
At least 120 non-olfactory G-protein-coupled receptors in the human genome are 'orphans' for which endogenous ligands are unknown, and many have no selective ligands, hindering the determination of their biological functions and clinical relevance. Among these is GPR68, a proton