Merck
SMB00125
Sigma-Aldrich
Heraclenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
别名:
Heralenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16O6
CAS号:
分子量:
304.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(O)[C@H](O)COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)11(17)8-21-15-13-10(5-6-20-13)7-9-3-4-12(18)22-14(9)15/h3-7,11,17,19H,8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
FOINLJRVEBYARJ-LLVKDONJSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3