Merck
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.54
儲存溫度
−20°C
品質等級
一般說明
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
法律資訊
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
附屬品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2