分子量
65 kDa
物種活性
dog, human, bovine, horse, pig, rabbit, sheep
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SMPD1(6609)
免疫原
合成肽靶向人SMPD1的中间区域
生化/生理作用
SMPD1是一种溶酶体酸性鞘磷脂酶,可将鞘磷脂转化为神经酰胺。编码的蛋白质还具有磷脂酶C活性。该基因的缺陷是导致A型尼曼-匹克病(NPA)和B型尼曼-匹克病(NPB)的原因。
序列
合成肽位于以下区域内: INSTDPAGQLQWLVGELQAAEDRGDKVHIIGHIPPGHCLKSWSWNYYRIV
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3