主要文件
SAB1412519
Sigma-Aldrich
ANTI-NEUROG1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
AKA, Math4C, NEUROD3, NEUROG1, bHLHa6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3G4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34.76 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NEUROG1(4762)
免疫原
NEUROG1 (NP_006152, 82 a.a. ~ 163 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SEALLHSLRRSRRVKANDRERNRMHNLNAALDALRSVLPSFPDDTKLTKIETLRFAYNYIWALAETLRLADQGLPGGGARER
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)