物種活性
mouse, rat, human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Apba1(319924)
免疫原
a 12 amino acid peptide near the center of the mouse UROP11.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4615.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2