Merck
P9891
Sigma-Aldrich
Arachidyl palmitoleate
≥99%
别名:
Palmitoleic acid arachidyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H70O2
CAS号:
分子量:
534.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter