Merck
N9256
Sigma-Aldrich
2-硝基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4OH
CAS号:
分子量:
139.11
Beilstein:
775403
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
蒸汽壓力
1 mmHg ( 49.3 °C)
SMILES 字串
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChI 密鑰
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.9 °F - closed cup
閃點(°C)
100.5 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves