Merck
N5375
Sigma-Aldrich
Naphthol AS γ-phenylbutyrate
别名:
Benzosalicylanilide γ-phenylbutyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H23NO3
CAS号:
分子量:
409.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCCc1ccccc1)Oc2cc3ccccc3cc2C(=O)Nc4ccccc4
InChI
1S/C27H23NO3/c29-26(17-9-12-20-10-3-1-4-11-20)31-25-19-22-14-8-7-13-21(22)18-24(25)27(30)28-23-15-5-2-6-16-23/h1-8,10-11,13-16,18-19H,9,12,17H2,(H,28,30)
InChI 密鑰
GNYYFMKZROHXTE-UHFFFAOYSA-N
基底
Histochemical substrate for chymotrypsin-like proteolytic enzymes.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
BENZOSALICYLANILIDE ESTER SUBSTRATES OF PROTEOLYTIC ENZYMES. KINETIC AND HISTOCHEMICAL STUDIES. I. CHYMOTRYPSIN.
D LAGUNOFF et al.
Biochemistry, 3, 1427-1431 (1964-10-01)