Merck
N4753
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
别名:
NPS-GABA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2O4S · C12H23N
分子量:
437.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
形狀
powder
顏色
yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3