About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2N4O2
CAS号:
分子量:
114.06
Beilstein:
607167
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
推荐产品
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
在氩气下包装,用具有 PTFE 表面的隔膜密封。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3